Learn More
Palladium(II)-2,4-pentandionat, Pd 34.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Carbonylierung, Oligomerisierung
112.56 € - 565.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14024-61-4 |
---|---|
Summenformel | C10H14O4Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 304.64 |
MDL-Nummer | MFCD00000025 MFCD00000025 |
InChI-Schlüssel | JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L |
Synonym | palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii |
PubChem CID | 53384484 |
IUPAC-Name | (E)-4-Oxopent-2-en-2-olat; Palladium(2+) |
SMILES | [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010517.03 |
1 g |
112.56 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11366028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010517.06 |
5 g |
565.82 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14024-61-4 | |
304.64 | |
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L | |
53384484 | |
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14O4Pd | |
MFCD00000025 MFCD00000025 | |
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium iiMehr anzeigen | |
(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat; Palladium(2+) |
Spezifikation
Palladium(II) 2,4-pentanedionate | |
14024-61-4 | |
Pulver | |
MFCD00000025 MFCD00000025 | |
Soluble in benzene and chloroform. | |
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
304.64 | |
304.92 | |
Geruchsneutral |
210°C (decomposition) | |
Gelb bis orange | |
C10H14O4Pd | |
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii | |
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L | |
(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat; Palladium(2+) | |
53384484 | |
Pd 34.7% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 237-859-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen