Learn More
Palladiumhydroxid auf Aktivkohle, Pulver, nicht reduziert, 20 % Pd, Feuchtegehalt ca. 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium hydroxide on carbon |
Namenshinweis | 20% Pd, moisture ca 60% |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Strukturformel | Pd(OH)2 |
Fieser | 16,269 |
Merck Index | 15, 7166 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Dihydroxid |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0433404 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 199620100,199620500 |
A0422303 | Analysenzertifikat | 01/09/2023 | 199620100,199620500 |
A0400413 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 199620100,199620500 |
A0403763 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 199620100,199620500 |
A0393076 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 199620100,199620500 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.