Learn More
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, nicht reduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium on activated carbon |
| Farbe | Schwarz |
| Namenshinweis | 10% Pd |
| Menge | 1 g |
| Verpackung | Glasflasche |
| Partikelgröße | Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90% |
| Form | Pulver |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Merck Index | 15, 7090 |
| Formelmasse | 106.42 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.