Learn More
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11916951
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916951
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11916951
Marke: Thermo Scientific Acros 422981000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on activated carbon
Farbe Schwarz
Strukturformel Pd
Menge 100 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 10% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
ChargennummerA0459062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
ChargennummerA0455981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
ChargennummerA0452423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
ChargennummerA0451761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon (50% wet with water for safety)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals >