Learn More
Palladium, 3 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344397
Palladium, 3 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344397
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11344397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038296.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 3% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF05Z018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038296.06,038296.22,038296.14
ChargennummerD15Q34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038296.06,038296.22,038296.14
ChargennummerD16L12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number038296.06,038296.22,038296.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium, 3 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals >