Learn More
PAL International™ PAL TX Desinfizierende Oberflächenreinigungstücher
Kleiner Kanister mit 200 Oberflächenreinigungstüchern für Nahrungsmittel und Getränke
Marke: PAL International™ W20230T
9.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.5 l-Aufbewahrungsbehälter, ideal zur Lagerung
- Quadratisches Wischtuch in idealer Größe für die Desinfektion kleiner Oberflächen, Sonden und Utensilien in Lebensmittelumgebungen
- PAL TX Surface Desinfektionstücher sind lebensmittelsicher und töten nachweislich die meisten Mikroorganismen wie Bakterien, Hefeviren
- PAL TX Desinfektionstücher reinigen und desinfizieren ohne Quats, PHMB oder Alkohol
Spezifikation
130 x 130 mm | |
0,5 l-Kanister mit 200 Wischtüchern |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl