Learn More
ATAGO™ Meerwasser-Refraktometer PAL-07S.
Click to view available options
:
Meerwasser-Refraktometer; Bereich der relativen Dichte: 1,000 bis 1,070
Beschreibung
- Messen Sie Meerwasser (S.G.).
- Leicht und kompakt, 100 g.
- Ergonomisch gestaltet für einhändige Bedienung.
- Die schnelle Leistung von PAL ist erstaunlich. Geben Sie einfach einen Tropfen Probe auf die Prismenoberfläche und drücken Sie die Starttaste. Der Brix-Wert (Zuckergehalt/-konzentration) wird in nur 3 Sekunden angezeigt.
- Die Schutzklasse des PAL ist IP65. Die Probe kann mit fließendem Wasser von der Probenfläche abgewaschen werden. Das Design ermöglicht es dem Benutzer, die Probe einfach abzuwischen.
- Die Probenfläche wurde entwickelt, um das Verschütten von Probenlösungen zu verhindern.
- Mit der automatischen Temperaturkompensation können Messwerte unabhängig von der Umgebungstemperatur gemessen werden.
- Kalibrierung nur mit Wasser.
- Komfortabler Transportkoffer.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares Refraktometer |
| Scale Range | 1,000 bis 1,070 |
| Modell | PAL-07S. |
| Genauigkeit | ±0,002 (relative Dichte) |
| Auflösung | 0,001 (relative Dichte) |
| Skalentyp | Relative Dichte von Meerwasser |
| Messzeit | 3 s |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Gewicht (metrisch) | 100 g |
| Abmessungen (L x B x H) | 55 x 31 x 109 mm |
| Mehr anzeigen |