Learn More
Justrite ADA-Rampenpaar
Justrite ADA-Rampenpaar für Guard™ Dog CRM mit 5 Kanälen.
Marke:  Justrite PGDS0016BU
Artikelnummer. 17732418
  • 820.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Guard Dog CRM mit 5 Kanälen
  • Abmessungen: 56 x 91 x 5 cm
Spezifikation
Spezifikation
56 x 91 x 5 cm
18,1 kg
Polyurethan
Guard Dog™ CRM mit 5 Kanälen
Blau
Rampe
Name des Produkts
Justrite ADA-Rampenpaar > Rampe, Farbe: Blau