Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter
Eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
101.00 € - 324.00 €
Spezifikation
Number of Markers | 14 |
---|---|
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 10 bis 200 kDa |
Färbemitteltyp | Ungefärbt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11802124
|
Thermo Scientific™
26614 |
2 x 250 μL |
101.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17176098
|
Thermo Scientific™
26614X4 |
8 x 250 μL |
324.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ungefärbter Protein-Molekulargewicht-Marker ist eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 kDa bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Jedes Protein des Markers enthält eine integrierte Strep-tag™ II Sequenz, die mit einem Strep-Tactin™ Konjugat oder einem Antikörper gegen Strep-tag™ II direkt auf Western Blots nachgewiesen werden kann. Der Marker erzeugt scharfe Banden auf SDS-Polyacrylamid-Gelen nach Färbung der Gele mit Thermo Scientific Pierce Gelfärbungen oder anderen Coomassie-Farbstoffen oder Silberfärbungen. Die 50 kDa-Proteinbande ist von höherer Intensität und dient als Referenzbande.Besondere Merkmale:
Größenbereich – 14 Proteine, die 10 bis 200 kDa umfassen
Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
Referenzbande – 50 kDa-Bande hat eine höhere Intensität und erleichtert die Orientierung
Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine (je 0,02 bis 0,05 mg/ml) in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Spezifikation
14 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
PageRuler™ |
Proteinleiter | |
10 bis 200 kDa | |
200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa |