Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter
Artikelnummer. 11802124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μL
8 x 250 μL
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11802124
Marke: Thermo Scientific™ 26614
Edge
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ ungefärbter Protein-Molekulargewicht-Marker ist eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 kDa bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Jedes Protein des Markers enthält eine integrierte Strep-tag™ II Sequenz, die mit einem Strep-Tactin™ Konjugat oder einem Antikörper gegen Strep-tag™ II direkt auf Western Blots nachgewiesen werden kann. Der Marker erzeugt scharfe Banden auf SDS-Polyacrylamid-Gelen nach Färbung der Gele mit Thermo Scientific Pierce Gelfärbungen oder anderen Coomassie-Farbstoffen oder Silberfärbungen. Die 50 kDa-Proteinbande ist von höherer Intensität und dient als Referenzbande.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – 14 Proteine, die 10 bis 200 kDa umfassen
  • Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
  • Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
  • Referenzbande – 50 kDa-Bande hat eine höhere Intensität und erleichtert die Orientierung
  • Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine (je 0,02 bis 0,05 mg/ml) in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: zwei 250 μL-Fläschchen, Proteine zu je 0,02 bis 0,05 mg/ml
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Number of Markers 14
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bis 200 kDa
Färbemitteltyp Ungefärbt
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Produktlinie PageRuler
Menge 2 x 250 μL
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE