Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa
Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
Marke: Thermo Scientific™ 26620
457.35 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter ist eine Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Protein-Elektrophorese (SDS-PAGE) und für das Western Blot-Verfahren.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Ein blauer Chromophor wird an alle Proteine gebunden; eine Ausnahme bilden Proteine mit zwei Referenzbanden bei 70 kDa und 25 kDa, die mit einem orangenen Farbstoff gefärbt werden und eine grüne Referenzbande von 10 kDa aufweisen. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder ist gebrauchsfertig: Vor dem Auftragen auf ein Gel ist kein Erwärmen, kein weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels erforderlich.Besondere Merkmale:
Größenbereich – 9 Proteine im Bereich von 10 bis 250 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Helle Referenzbanden – Orange bei 70 und 25 kDa und grün bei 10 kDa
Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Inhalt: 10 250 µl-Fläschchen Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern |
|
9 | |
Ja | |
3 Farben: Blau, orange, grün | |
250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa | |
10 x 250 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) | |
Proteinleiter | |
10 bis 250 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
PageRuler™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28