Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa
Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
660.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 9 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 10 bis 250 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11852124
|
Thermo Scientific™
26620 |
10 x 250 μl |
660.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter ist eine Mischung aus neun (9) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Protein-Elektrophorese (SDS-PAGE) und für das Western Blot-Verfahren.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Ein blauer Chromophor wird an alle Proteine gebunden; eine Ausnahme bilden Proteine mit zwei Referenzbanden bei 70 kDa und 25 kDa, die mit einem orangenen Farbstoff gefärbt werden und eine grüne Referenzbande von 10 kDa aufweisen. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder ist gebrauchsfertig: Vor dem Auftragen auf ein Gel ist kein Erwärmen, kein weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels erforderlich.Leistungsmerkmale:
Größenbereich – 9 Proteine im Bereich von 10 bis 250 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Helle Referenzbanden – Orange bei 70 und 25 kDa und grün bei 10 kDa
Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Lieferumfang:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) | |
Proteinleiter | |
10 bis 250 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
PageRuler™ |
9 | |
Ja | |
3 Farben: Blau, orange, grün | |
250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |