Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, +99 %
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Paclitaxel ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die ursprünglich vom Baum T. brevifolia isoliert wurde.
Paclitaxel bindet Tubulin und stabilisiert die Bildung von Mikrotubuli, was eine Zerlegung verhindert.
Paclitaxel wird als Medikament eingesetzt, um Zellen am mitotischen Kontrollpunkt zu stoppen, das Fortschreiten des Zellzyklus zu blockieren und so den Tod von Krebszellen herbeizuführen.
Anwendungen
Paclitaxel kann in präklinischen Laboruntersuchungen zu Krankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen, entzündlichen Erkrankungen und Leberfibrose eingesetzt werden
Paclitaxel ist in der Zellbiologie als Hilfsmittel zur Untersuchung der Bedingungen für das Stoppen von Zellen am mitotischen Kontrollpunkz und nachgeschalteter Signalkaskaden einsetzbar.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Paclitaxel |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 213.0°C to 216.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
Menge | 1 mg |
Merck Index | 15, 7081 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile |
Formelmasse | 853.9 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Paclitaxel
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.