Learn More
Cytiva Packungs-Röhrchen
Artikelnummer. 12405670 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HiScale 26 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12405670
Marke: Cytiva 28964505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Verpacken von hohen Betten
  • Für die Verwendung mit HiScale™ 50 Chromatographiesäulen
  • Das Röhrchen wird an der Säule befestigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HiScale 26 Säulen