Learn More
Buerkle™ Verpackungseimer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
10 l
Oberer Durchmesser (metrisch):
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
Geeignet für Lebensmittel- und Baumaterialbranche sowie für nicht-aggressive Chemikalien beim Umweltschutz, in Krankenhäusern und im Haushalt Mit starkem Griff und Qualitätsverschluss für Produktsicherheit.
- Weißes Polypropylen
- Luftdichter Verschluss
- Inklusive Deckel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Verpackungsbecher |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 132 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für die Lebensmittel- oder Baustoffindustrie und nicht-aggressive Chemikalien in Umweltschutz, Krankenhäusern und im Haushalt |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 131 mm |
| Enthält | Hochwertiger Verschluss und starker Deckel |
| Menge | Je 1 |