Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Artikelnummer. 10765183 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4500 mL
6500 mL
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Breite (metrisch):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10765183
Marke: Buerkle™ 23480008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss.  Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.
  • LDPE, kristallklar
  • 0.05 mm starker Film
  • Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 84.53 oz.
Kapazität (metrisch) 2500 mL
Verschlusstyp Zipper
Farbe Kristallklar
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0,050 mm
Menge 100/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 0.002 in.
Abmessungen (L x B) 300 x 200 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.81 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (angloamerikanisch) 7.87 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Zip-seal Storage Bag