Learn More
VACUUBRAND™ Paket Drehschieberpumpe RZ 6 +FO +VS 16
GREENER_CHOICE
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
3245.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum 0.002 mbar
Flussrate 5.7 m3/hr.
Pumpentyp Rotary Vane Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17879816
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20798039
CEE
3245.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
  • Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
Spezifikation
Spezifikation
0.002 mbar
Rotary Vane Vacuum Pump
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
230 V
5.7 m3/hr.
IP 40
1,1 bar