Learn More
VACUUBRAND™ Paket Drehschieberpumpe RZ 6 +FO +VS 16
GREENER_CHOICE
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
Marke:  VACUUBRAND™ 20798039
2623.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21962" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17879816
  • 3245.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
  • Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.002 mbar
5.7 m3/hr.
IP 40
1,1 bar
CEE
Rotary Vane Vacuum Pump
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
230 V