Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, Packung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
2500 ml
Menge:
60
72
90
132
135
180
216
Descripción
- HDPE-Flaschen
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Especificaciones
Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
Farbe | Naturfarben |
Abmessungen (L x B x H) | 125 x 90.5 x 184 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur langfristigen Lagerung von Proben |
Enthält | Verschluss |
Material | Polyethylen |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Max. Temperatur (metrisch) | –50 bis 80 °C |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Verpackung | Kryobox aus Karton |
Mostrar más |