Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säule
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ COL-NANO050NEOB
2190.86 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17817893
  • 2469.29 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen. Unsere μPAC Neo-Säulen bieten eine höhere Auflösung als die vorherige Generation μvon PAC-Säulen, damit Sie mittels Chromatographie bei niedrigem Durchfluss die maximale Informationsmenge aus hochkomplexen Proben extrahieren können. Dank der Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Verschraubungen ist die Säuleninstallation einfach und zuverlässig.
Das μPAC Neo-Säulensortiment ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Proteomik-Experimenten, einschließlich schneller markierungsfreier Quantifizierung, umfassender Identifizierung und Einzelzellanalyse.
Leistung und Robustheit – μPAC Neo-Säulen arbeiten bei mäßigem Druck, was längere Flusswege ermöglicht und die Trennleistung und Empfindlichkeit erhöht. Der Betrieb bei niedrigeren Rückdrücken verlängert zudem die Lebensdauer der Säule.
Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule – Das einzigartige mikromaschinelle Herstellungsverfahren unserer μPAC Neo-Linie erzeugt Säulen, die praktisch identisch zueinander sind. Das erhöht die Reproduzierbarkeit von Injektion zu Injektion und von Säule zu Säule, was Ihren Ergebnissen während der gesamten Dauer einer Forschungsstudie ein höheres Maß an Zuverlässigkeit verleiht.
Optimale Flussweg-Anordnung – μPAC Neo-Säulen sind mit einer optimierten Flussweg-Anordnung konzipiert, was heterogene Flusswege überflüssig macht. Die Flussweg-Anordnung der Säulen minimiert die Dispersion im gesamten Trennvorgang, was zu schärferen und intensiveren chromatographischen Peaks führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 0,75 µl/min
1,5 bis 7
59%
C18
Mikro-Säulenarray
Umkehrphase
50 cm
1,25 µm
16 µm
5800 psi (400 bar)
<100 Å
60 °C
Silikon-Chip
Ja
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
180 µm
2,5 µm