Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für μPAC™ ESI-MS
Artikelnummer. p-9601010 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Erdungskabel
Schnittstelle
Spannungs-Distanzstück
Länge (metrisch):
500 mm
60 mm
N. z.
Innendurchmesser (metrisch):
10 μm
20 μm
N. z.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17827893
Marke: Thermo Scientific™ EMIFLEXIONB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie μPAC™ ESI-MS-Zubehör für die schnelle, reproduzierbare Verbindung mit geringer Dispersion von μPAC HPLC-Säulen zu Nanospray Flex™ und EASY-Spray™ Ionenquellen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS-Zubehör für reproduzierbare Verbindungen mit geringer Dispersion zwischen μPAC HPLC-Säulen und Massenspektrometer-Ionenquellen mit niedrigem Durchfluss.
Die μPAC Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle ist mit Elektrospray-Emittern mit einem Außendurchmesser von 360 μm und Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ Ionenquellen über einteilige, fingerfeste Fittings kompatibel.
Der μPAC EASY-Spray Emitter ist mit einem 50-μm-Durchgangsbohrung aus Edelstahl ausgestattet. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, wenn Sie eine μPAC HPLC-Säule und eine Transferleitung mit diesem Emitter mit einer Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Quelle verbinden.
Die µPAC Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle besteht aus zwei separaten Einheiten:
  • Eine Docking-Einheit, die auf die Metallstange der Nanospray Flex Ionenquelle geschoben werden kann und eine Erdung und ein Hochspannungskabel aufnimmt
  • Eine Spray-Einheit, die mit den Auslassanschlüssen der µPAC-Säulen auf der einen Seite und mit jedem beliebigen 360 µm Außendurchmesser auf der anderen Seite kompatibel ist.
Der µPAC EASY-Spray-Emitter ist für den einfachen Anschluss an eine EASY-Spray MS-Quelle konzipiert. Er enthält einen vormontierten EASY-Spray-Emitter mit einer Transferleitung und einem Erdungsanschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung µPAC™ Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Nanospray Flex™ Ionenquelle
Typ Schnittstelle
Länge (metrisch) N. z.
Innendurchmesser (metrisch) N. z.