Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer is an easy to use instrument for photometric and turbidimetric applications, especially for DNA, RNA and protein analyses, including endpoint, kinetic, and spectral assays. Results are shown on Multiskan SkyHigh models with a large high-resolution touch screen. SkanIt Software is a powerful tool to address the challenging applications.
13500.00 € - 19560.00 €
Spezifikation
Inkubatortemperatur | Raumtemperatur + 2 °C bis 45 °C |
---|---|
Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
Messgeschwindigkeit | 96 Wells: 6 s, 384 Wells: 10 s |
Plattentyp | 6-, 48-, 96- und 384-Well-Platten, μDrop Platten |
Produktlinie | Multiskan™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16628977
|
Thermo Scientific™
A51119500C |
Multiskan SkyHigh |
13500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16638977
|
Thermo Scientific™
A51119600C |
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen |
15790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16648977
|
Thermo Scientific™
A51119600DPC |
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen und μDrop Duo Platte |
17240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16658977
|
Thermo Scientific™
A51119700C |
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen und Küvette |
18100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16668977
|
Thermo Scientific™
A51119700DPC |
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen, Küvette und μDrop Duo Platte |
19560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer ein anwenderfreundliches UV/VIS-Mikrotiterplatten-Lesegerät, das eine besonders komfortable und einfache Bedienung für jede photometrische Absorption oder turbidimetrische Forschungsanwendung bietet, insbesondere für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse.Dieses Mikrotiterplatten-Lesegerät eignet sich ideal für die Nutzung durch mehrere Anwender, die unterschiedliche Messungen wie Endpunktmessung, kinetische Messung oder Spektralanalysen durchführen.Multiskan SkyHigh ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.Touchscreen-Modelle bieten die Flexibilität, das System als eigenständiges System oder in Verbindung mit der Thermo Scientific™ SkanIt Software PC-Steuerung zu verwenden.Ein Modell mit Küvetten-Leseoption ist ebenfalls erhältlich.Für eine komfortable Datenverarbeitung bietet Multiskan SkyHigh die Möglichkeit, auf Cloud-basierte Tools von Thermo Fisher Connect und Microsoft OneDrive zuzugreifen.
- Optisches System auf Monochromator-Basis für freie Auswahl von Wellenlängen von 200 nm bis 1.000 nm
- Kompatibel mit 6-48, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten oder -Küvetten mit einer maximalen Plattenhöhe von 19,5 mm einschließlich möglicher Deckel
- Liest μDrop™ und μDrop Duo-Platten für die DNA/RNA- und Proteinanalyse in Mikrovolumina
- Separate optimierte Messmodi für Absorption und turbidimetrische Messungen
- Ermöglicht kinetische, spektrale und Endpunktmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Schneller Betrieb: Das gesamte Spektrum eines Wells wird in weniger als 10 Sekunden durchgeführt. Das typische DNA-Spektrum kann in weniger als drei Sekunden gemessen werden, und eine vollständige 96-Well-Mikrotiterplatte wird mit einer Wellenlänge in 6 Sekunden gelesen
- Führt Schütteln und Inkubation für temperaturkritische oder zellbasierte Assays im Gerät durch
- Touchscreen-Modelle verfügen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den eigenständigen Einsatz und enthalten vorgefertigte Protokolle für Uv-basierte die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie kolorimetrischer Proteinquantifizierung
- Die Thermo Fisher Connect oder Microsoft OneDrive cloudbasierten Tools ermöglichen Ihnen, Ihre photometrischen Daten sicher online zu speichern, darauf zuzugreifen, sie zu teilen und zu verwalten (Modelle mit Touchscreen)
- Mehrere Sprachen verfügbar – wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch (Touchscreen-Modelle)
- Anspruchsvolle Assays lassen sich mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt™ Software ganz einfach einrichten
- Die Mehrgeräte-Softwareplattform ist mit allen Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegeräten kompatibel
- Open License-Software für eine unbegrenzte Installation auf mehreren Computern
- Research Edition for Life Sciences; Drug Discovery Edition mit Funktionen für die Einhaltung von FDA 21 CFR Part 11
- Sprachvarianten der Benutzeroberfläche:Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch
- Durchsuchbare SkanIt Cloud Library mit gebrauchsfertigen Protokollen einschließlich Berechnungen und echten Anwendungsbeispieldaten
- Messsitzungen sind einfach einzurichten und zu navigieren
- Das intuitive virtuelle Pipettierwerkzeug unterstützt Sie bei der Definition des Plattenlayouts
Spezifikation
Raumtemperatur + 2 °C bis 45 °C | |
96 Wells: 6 s, 384 Wells: 10 s | |
Multiskan™ | |
10 s von 200 bis 1.000 nm | |
1,0 % + 0,003 Abs (0 bis 2,0 Abs), 2,0 % (2,0 bis 2,5 Abs) bei 450 nm | |
17,5 in. | |
10,4 in. | |
0 bis 2,5 Abs; ± 2 % bei 450 nm | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch | |
23,8 lb. | |
11,6 in. |
Xenon-Blitzlampe | |
6-, 48-, 96- und 384-Well-Platten, μDrop Platten | |
Linear | |
Monochromator | |
< 2,5 nm | |
44,5 cm | |
26,5 cm | |
1 nm | |
200 bis 1000 nm | |
10,8 kg | |
29,5 cm |