Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 Blau
200.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Abgesteppte äußere Säume
- Nylon-Reißverschluss mit Klappe
- Erhältlich in Blau in den Größen S bis XXXL (weiße Kleidungsstücke sind ebenfalls erhältlich).
- 2-teilige Kapuze.
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | S |
Material | SMS |
Farbe | Blau |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
Saumtyp | Genäht |
Schutzartklasse | Kategorie III, Typ 5 und 6 |
Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.