Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, four ports, Luer locks + MPC
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
1370.64 € - 2525.16 €
Spezifikation
Beschreibung | Top Dispense |
---|---|
Filmbeschreibung | Aegis 5-14 |
Anschlussdetail | 4 ports |
Tubing Style | C-Flex |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17820597
|
Thermo Scientific™
SH30966.02 |
100 l |
1370.64 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17800667
|
Thermo Scientific™
SH30966.03 |
200 L |
1478.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17810597
|
Thermo Scientific™
SH30966.01 |
50 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Productainer BPCs are constructed with Aegis 5-14 single web, multi-layered cast film manufactured in a cGMP clean room facility. Our standard Productainer BPCs are suitable for a wide array of bioprocess applications. For optimal fit, form, and function, Productainer BPCs can be customized using the industry's largest component library.
Highlights:
• Film optimized for flexibility and durability—superior stress resistance, puncture resistance, and physical barrier properties to ensure stability of contents
• Gamma-irradiation sterilized
• Squared tube design with polyethylene ports located on the top of the BPC for easy access
• Space-efficient, ergonomic alternative to rigid walled carboys and steel tanks
• Customizable via the industry's largest library of qualified components
Recommended for:
• Harvest—collection and storage of bulk product from bioreactors
• Storage—sterile storage of media, buffers, and process intermediates
• Separation—feeding and receiving of sterile liquids from separation systems
• Purification—buffer feeding to purification system, fraction collection and storage
• Filling—sterile reservoir for filling systems
• Transport and shipping—bulk sterile liquids, buffers, media and process intermediates within and between facilities
Spezifikation
Top Dispense | |
Aegis 5-14 | |
4 ports | |
C-Flex |