Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördelhals, Glas
Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.
41.80 € - 46.90 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Rückstandsvolumen (metrisch) | <800 μl |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10192652
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Durchsichtig |
43.25 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10681033
|
Fisherbrand™
|
12.3 ml | Durchsichtig |
43.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10195012
|
Fisherbrand™
|
12,3 mL | Bernsteinfarben |
46.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11520545
|
Fisherbrand™
|
12,2 mL | Klar |
41.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Bördelhals
- Erhältlich in Klar- oder Braunglas
Spezifikation
Glas | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
100 | |
Nein |
Headspace | |
<800 μl | |
ND20 |