Learn More
Ansell™ Micrograd™ 5000 Overalls mit Kapuze
797.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- Die Nähte sind ultraschallverschweißt und abgeklebt.
- Gut sichtbares Leuchtorange für verbesserte Arbeitssicherheit
- Design mit flüssigkeitsdichten Doppelreißverschlüssen ohne zusätzlich erforderliche Klebebänder
- Das Material bildet eine Barriere gegen zahlreiche organische und anorganische Chemikalien und biologische Risiken.
- Das bequeme, mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
- Schutz – > 480 Minuten durchdringungssicher gegen 14 von 15 Chemikalien gemäß EN ISO 6529
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | M |
Material | Mehrschichtiger Stoff |
Farbe | Orange |
Taillenform | Gummizug |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch, Gestrickt |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch, 2-teilig |
Verschlusstyp | Flüssigkeitsdichter Doppelreißverschluss |