Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit
Eine einfache, zuverlässige und schnelle säulenbasierte Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Quellen ohne die Notwendigkeit gefährlicher Reagenzien wie Phenol
186.00 € - 1466.00 €
Spezifikation
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 20 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Elutionsvolumen 30 bis 300 μl
Probentyp Bakterien, Blut, Zellen, Pflanzen, Gewebe, Hefe, enzymatische Reaktionen (DNase-Verdau, RNA-Markierung/Reinigungs-Präp., IVT), Blut, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe, Enzymatic Reactions
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10359103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12183020
10 Aufreinigungen
186.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13355364
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12183025
250 Aufreinigungen
1466.00 €
250 Ansätze
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle und praktische Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini-Kit sorgt für eine zügige Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer breiten Palette an Zellen und Geweben für bis zu 1.000 μg aufgereinigte RNA aus einer einzigen Extraktion. Hochwertige Gesamt-RNA erhalten Sie aus Mini- und Midiprepmengen von Ausgangsmaterialien ohne Kontamination durch genomische DNA.
Vereinfachte, ungiftige RNA-Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini Kit kombiniert ungiftige Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit der Geschwindigkeit, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit der Silika-Membran-Aufreinigung. Das sichere und einfache Verfahren kann im Allgemeinen in weniger als 20 Minuten abgeschlossen werden und erfordert keine gefährliche Phenol-/Chloroform-Extraktion, CsCl-Zentrifugation, LiCl oder Alkoholausfällung.
  • RNA mit hoher Ausbeute und hoher Integrität
  • Zügige, ungefährliche RNA-Aufreinigung
  • Gebrauchsfertige RNA für viele nachgelagerte Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Kieselgel-Zentrifugationssäule
30 bis 300 μl
Gesamt-RNA
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Raumtemperatur
Bis zu 350 μg
20 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Bakterien, Blut, Zellen, Pflanzen, Gewebe, Hefe, enzymatische Reaktionen (DNase-Verdau, RNA-Markierung/Reinigungs-Präp., IVT), Blut, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe, Enzymatic Reactions
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Mini
Bakterien: ≤ 109 Zellen
Blut: ≤ 0,2 ml
Zellen: ≤ 5 x 107
Pflanze: ≤ 250 mg
Gewebe: ≤ 200 mg
Hefe: ≤ 5 x 108 Zellen
Enzymreaktionen: ≤1,2 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.