Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Säulenschutz
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
495.51 € - 548.72 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11588680
|
Thermo Scientific™
25005-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11583121
|
Thermo Scientific™
25003-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 3 μm |
548.72 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11598680
|
Thermo Scientific™
25005-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Die Hypersil GOLD HPLC Säulen bieten einen hervorragenden Peak Shape und sind für alle Analyttypen geeignet
- Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
- Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
- Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
10 mm | |
C18 |