Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
8 oz., 250 ml
Enthält:
Noryl sealing cap
Schraubverschluss
Farbe:
Clear
Durchscheinend
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Beschreibung
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
- Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
- Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.3 in. |
Enthält | Noryl sealing cap |
Material | Polypropylen |
Länge (metrisch) | 129mm |
Sterilität | Unsteril |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 to 135°C |