Learn More
Brady™ M210-LAB Etikettendrucker – Kartonpackung
Der tragbare Etikettendrucker M210-LAB ist ein All-in-One-Etikettierer für Forschung, akademische und klinische Labors. Er erstellt lesbare Etiketten für flache, gebogene oder stark texturierte Oberflächen, die auch bei extremen Temperaturen und Chemikalienanwendung jahrelang fest haften.
Marke: Brady™ 152261
104.50 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
Der Brady™ M210-LAB Etikettendrucker wurde für den Einsatz im Labor entwickelt und ist aus laborspezifischen Materialien gefertigt. Er ist für raue Laborumgebungen ausgelegt und ermöglicht hochwertige, langlebige Etiketten, die sicher haften bleiben. Der M210-LAB Etikettendrucker bietet eine verbesserte Barcode-Qualität und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Etikettenlängen vorzugeben. Seine automatische Etikettenformatierung eignet sich optimal für häufig verwendete Etikettentypen im Labor. Dieser Drucker wird in einer Kartonpackung mit einer Kurzanleitung und einer M21-750-7425-Kassette geliefert.
- Zusätzliche Laborsymbole ab Schriftgröße 9
- Intuitive Menüstruktur für Symbole, einschließlich griechischer Symbole
- Materialien für Anwendungen wie an Kryoröhrchen und Objektträgern erhältlich
- Mit der Röhrchenetiketten-Funktion wird das Etikettenband automatisch auf die Röhrchengröße zugeschnitten
- Zeit- und Datumsstempel
- Automatische Serialisierung
- Druckt eine robuste, 6 bis 19 mm breite Identifikation in Echtgröße, um die Datenmenge zu maximieren
- Das 3-zeilige LCD-Display bietet eine klare Sicht
- 2 Jahre Garantie
- Separat erhältlich: Akku (170420) und Netzteil (110417)
- Das komplette Kit mit Akku und Netzteil ist 311320, M210-LAB Etikettendrucker-Kit
Spezifikation
Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
114 mm | |
241 mm | |
64 mm | |
Drucker, Kurzanleitung, Etikettenkassette M21-750-7425. (Akku und Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.) | |
16 MB | |
10 mm/s | |
0,75 kg | |
2 Jahre | |
110/240 V |
LCD-Display | |
4,5 in. | |
9,5 in. | |
2,5 in. | |
Monochrom | |
Kroatisch, Italienisch, Dänisch, Polnisch, Deutsch, Estnisch, Slowakisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch | |
M210-LAB. | |
203 dpi | |
Etiketten für Gesundheitseinrichtungen, Kliniken und Labors | |
Batterien (6 x AA), AC-Netzteil (nicht enthalten), wiederaufladbarer Akku (nicht enthalten) |