Learn More
Fisherbrand™ accuSpin 21R gekühlte Mikrozentrifuge
Die Fisherbrand accuSpin 21 Mikrozentrifugen mit einem Rotor von 24 x 1,5/2,0 ml und einem ClickSeal Bioabdichtungsdeckel bieten eine außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
Marke: Fisherbrand™
4272.74 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 28.00000kg
Beschreibung
- Langlebige und flexible Rotoren
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise
- Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen
- ClickSeal™ Bioabdichtungsösung
- Ergonomisches Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie transparentes Design für mehr Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln
- Geräuscharmes, anwenderfreundliches Design
- Leichtere Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel
- Schlanke, leichte und platzsparende Bauweise
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.000 × g | |
440 mm | |
24 x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel | |
Ja |
14.800 U/min | |
330 mm | |
292 mm | |
230 V | |
Ja |