missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu Namur Ne 28 für kombinierte Fehlermeldung, für Ipp30

Marke:  Memmert™ IPP30H6

Artikelnummer. 16377477

  • 280.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Buchse 3-polig
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Potentialfreier Kontakt
24 V
2 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote