Learn More
3M™ Passformtestlösung FT-32, bitter
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
Marke: 3M™ 7100004634
21.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06210kg
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Beinhaltet: 1.9 Unzen (55 ml) Empfindlichkeitslösung (bitter); 1.9 Unzen (55 ml) Testlösung (bitter); Prüfhaube und -manschette; zwei Zerstäuber; zwei Sets mit Ersatzzerstäubereinsätzen; detaillierte, mehrsprachige Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Passformtestlösung mit bitterem Geschmack zur Prüfung der Passform
- Wird zusammen mit dem 3M™ Testgerät für qualitative Passform FT-30 verwendet
- Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
- Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz
Bestellinformation
Einzelflaschen mit 1.9 Unzen (55 ml) der Empfindlichkeitslösung oder Dichtigkeitstestlösung sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Fit-Testlösung | |
55 mL | |
Fahrzeugbau, Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Metallherstellung, militärische Instandhaltung, Reparatur und Betrieb, Bergbau, Öl und Gas, pharmazeutische Verfahren, Transport | |
FT-32 |
1,9 oz. | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A | |
Qualitativer Bitterkeitstestkit | |
6/Karton |
For Occupational Use Only