Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
69.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21986" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21986" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 1 l
Beschreibung
Honeywell ACS Lösungsmittel für allgemeine Laboranwendungen sind:
- Eine kostengünstige Lösung für Anwendungen wie preparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- alle Lösungsmittel sind getestet und entsprechen den ACS Spezifikationen für die allgemeine Verwendung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasserstoffperoxidlösung |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
UN-Nummer | 2014 |
Beilstein | 3587191 |
Konzentration | 30 Vol. % |
Formelmasse | 34.01 mol |
Güte | Puriss. p.a. |
Dampfdruck | 23.3 mmHg (30 °C) |
Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Wasserstoffperoxid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution