Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™1500 Modell 138 Anzug Weiß
154.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Beschreibung
- 3-teilige Kapuze
- Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
Spezifikation
Produkttyp | Anzug |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Gummizug in der Taille |
Knöchelform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch, 3-teilig |
Saumtyp | Genäht |