Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
528.02 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
No. of Places:
1 Block
2 Blöcke
4 Blöcke
Elektrische Anforderungen:
200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Beschreibung
Benötigt
Das Gerät muss mit Blöcken bestellt werden.
Mehr Vielseitigkeit im Labor
Fisher Scientific™ Isotemp Digitale Heizgeräte für Trockenbäder/Trockenblockerhitzer verfügen über eine große Bandbreite an Konfigurationen mit austauschbaren Modulblöcken für eine Vielzahl an Anwendungsbedürfnissen. Entwickelt für einfache und komplexe Anwendungen bei Temperaturen bis maximal 130 °C, mit Zeitschaltuhr, lieferbar in Blockgrößen von 1, 2 und 4 .
- Digitale Steuerungen und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Fortschrittliche, interne Temperaturfühlsonde für eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Schaltung
- Die Temperaturkalibrierung ermöglicht den Abgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
- Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender eine genaue Überwachung der Erwärmdauer
- Die große Auswahl an austauschbaren Hitzeblocks aus Aluminiumlegierung bietet eine hohe Vielseitigkeit und ermöglichen dem Anwender eine einfache Reinigung und Desinfektion
- Die pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion sorgt für hohe Haltbarkeit
- Ein integriertes Bauteil zum Schutz vor zu hohen Temperaturen garantiert die Sicherheit der Probe und des Anwenders
- Anpassung von Temperaturabweichungen
Anwendungen:
Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophorese-Gel-Degeneration und Serumgerinnung
Garantie
2 Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, RoHS |
Reglertyp | PID |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
No. of Places | 4 Blöcke |
Steckertyp | CN, EU, UK |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) |
Typ | Trockenbad/Block |
Sicherung | 250 V 3.15 A |
Aufheizzeit | ≤ 20 min 30 ° bis 130 °C |