Learn More
Memmert™ Kompressorgekühlter Inkubator ICP mit Doppel-Display
Temperaturbereich: -12 °C bis +60 °C
Marke: Memmert™ ICP450
9521.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Größeres Kammervolumen und schnelle Temperaturänderungen
- Innenraum aus Edelstahl und Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
- Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
- Innentür aus Glas
- TwinDISPLAY. Adaptive multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Optische und akustische Alarme
- Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
- Trennung des Temperiermantels vom Innenraum verhindert Austrocknen der Ladung durch die Kühlvorrichtung
- Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel134 Ra)
- Hocheffiziente Abtauautomatik
Spécification
CE | |
Acero inoxidable | |
Deutscher Typ | |
Gekühlter Inkubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C | |
R134a | |
1613 H x 1224 B x 784 T mm | |
1040 mm | |
720 mm | |
283 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
449 l | |
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl | |
-12°bis +60 °C | |
Hochauflösendes Doppeltes TFT-Farbdisplay | |
2 | |
0,1 °C | |
1224 mm | |
1613 mm | |
600 mm | |
217 kg | |
115/230 V |