Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
179.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2X-L
3X-L
4X-L
Höhe (angloamerikanisch):
64 Bis 67 in.
66 bis 69 in.
69 bis 71 in.
70 bis 74 in.
73 Bis 76 in.
76 bis 78 in.
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
- Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
- Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeitschemikalienspritzer
- Biologischer Schutz gemäß EN 14126 getestet
- Weiches, gut drapierendes, laminiertes mikroporöses Material
- Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
- Extrem fusselarm
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | L |
Material | Polyethylen und Polyester/Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Gestrickt |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste |