Learn More
Lagerungslösung für Elektroden, Fisher BioReagents™
Für die Lagerung von pH-Elektroden
Marke: Fisher Bioreagents BP2418-1
25.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21986" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 877-24-7 Netto-Gewicht : 0.51000kg
Beschreibung
Für die Lagerung von pH-Elektroden
Die Lagerungslösung für Elektroden ist eine sichere und bequeme Methode zur Erhaltung der Empfindlichkeit durch Entfernen von Anhaftungen von den Elektroden.Spezifikation
Electrode Storage Solution | |
0 °C | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
Poly-Flasche | |
14mmHg at 20°C | |
Flüssig |
Nicht ausgewiesen | |
1g/cm³ | |
Pass Test | |
1.57 to 1.73% | |
1 L |