Learn More
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300
Diese Maske gewährleistet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen mit Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft. Die Atemschutzmaske der 3M Serie 8300 gewährleistet ein gleichbleibend hohes Wirkverhalten und sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
Marke: 3M™ 7100057145
33.75 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Diese Maske bietet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder nicht-flüchtigen Aerosolpartikeln in der Luft ausgesetzt sind.- Geprüft und zertifiziert gemäß AS/NZS 1716:2003
- Robust outer shell improves collapse resistance
- M-Nasenklemme mit nur wenigen Druckpunkten sitzt bequem auf der Nase.
- Elastische Stirnbänder verbessern den Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und sorgen für ein sicheres Tragegefühl.
- Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
- Das äußerst weiche, gepolsterte Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
- Modelle mit Cool Flow™ Ausatemventil bieten verbesserten Komfort in heißer, feuchter Umgebung und/oder bei schwerer körperlicher Arbeit.
- Farbige Stirnbänder zur einfachen Identifizierung: gelb für P1, blau für P2
Spezifikation
AS/NZS 1716:2003; Europäische Norm EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Für Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind | |
Klemme aus Aluminium |
FFP3 | |
Mit Ventil | |
Ja |