Learn More
Fisherbrand™ Set aus 12 Magnetrührstäbchen
Zur Verwendung in Behältern mit leicht gebogenem oder unebenem Boden. Das Fisherbrand™ Rührstab-Boxenset, achtseitig, ist isostatisch in reines FDA-zugelassenes PTFE-Kunststoff gepresst.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20340kg
Beschreibung
- Garantiert inert und auslaufsicher
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
- Jeder Satz enthält:
je 2 mit 15 x 8 mm
je 2 mit 25 x 10 mm
je 2 mit 38 x 10 mm
je 2 mit 51 x 10 mm
je 2 mit 64 x 10 mm
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Jeweils 2 Mitnehmer: 113 mm x 8 mm, 16 mm x 8 mm, 16 mm x 10 mm, 25 mmx 10 mm, 38 mm x 10 mm, 51 mm x 10 mm, 64 mm x 10 mm | |
Weiß |