Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G für Immunpräzipitation
Einheitliche 2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche gekoppeltem rekombinantem Protein G (ca. 17 kDa)
Marke: Invitrogen™ 10004D
568.02 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: 1 ml Dynabeads Protein G
Beschreibung
Dynabeads Protein G ist eine hervorragende Alternative zu Sepharose™ Beads oder Agarose-Suspensionen für die Immunpräzipitation (IP).
- Einfaches, nur ca. 30-minütiges Verfahren
- Reduziert den durch unspezifische Bindung verursachten Hintergrund erheblich
- Keine Säulen, Zentrifugierung oder zeitaufwändige Vorbehandlung der Proben erforderlich
- Schonende Trenntechnologie bewahrt native Proteinkonformationen und große Proteinkomplexe
- Magnetische Trennungen mit Beads sind schnell und einfach auszuführen.
- Durch die schonende Trennung werden die Proteine nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Antikörperaufreinigung, Entdeckung von Biomarkern, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
ISO9001 and ISO13485 | |
Enthält: 5 ml Dynabeads™ Protein G Lagerung: 2 °C bis 8 °C. |
|
Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads | |
Polystyrol | |
Beads in Suspension | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Protein G | |
0.02% NaN3 | |
Antibodies | |
Umgebungstemperatur | |
Monosized 2.8 mm (CV <5%) | |
2,8 μm |
30 mg/mL | |
Dynabeads Protein G are supplied in PBS, pH 7.4 w/0.01% Tween-20, 0.09% NaN3 | |
Immunpräzipitation | |
Protein G superparamagnetischer Bead | |
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex | |
Magnetic Beads | |
100 Tests | |
Dynabeads™ | |
For Research Use Only | |
Protein G | |
5 mL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.