Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y Festwinkelrotor für Sorvall™ Legend™ X1, XT
Der Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y-Festwinkelrotor mit den sechs Plätzen eignet sich zur Verarbeitung von Proben bis 100 ml . 
Marke:  Thermo Scientific™ 75003698
2669.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21988" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.49000kg
Artikelnummer. 10268104
  • 3305.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben bis zu 100 ml mit den sechs Positionen des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y Festwinkelrotors.
Fiberlite Rotoren:
  • Verkürzen Sie Laufzeiten bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts.
  • Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise gewährleistet strukturelle Integrität.
  • 15 Jahre Garantie
Technische Daten:
  • Fassungsvermögen: 6 x 100 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 15.000 U/min/24.652 x g†
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter für F15-6x100 Rotor sind getrennt erhältlich. Ersatz-O-Ringe (021-069 -031) sind ebenfalls erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall Legend XT, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, SL 16, SL 40 Serie, Eppendorf™ 5810/5804 Serie und Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen.
Empfohlen für:
Pelletieren Sie Bakterien oder Hefezellen, und führen Sie die Aufreinigung von Nukleinsäuren und -zellen durch.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell
Spezifikation
Spezifikation
Fiberlite F15-6 x 100y Festwinkelrotor
6 x 100 ml
15.000 U/min
1536
38 mm
25°
Energieeffizient, weniger Abfall
Festwinkelrotor
24.652 × g
2,5 cm
105 mm
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F Zentrifugen