Learn More
p-Xylol, 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4601998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11984441
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 445681000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-42-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008556
InChI-Schlüssel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-Name 1,4-Xylol
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material p-Xylene
Schmelzpunkt 13.0°C
Extinktion 0.01 max. at 380nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 320nm, 1 max. at 294nm
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 138.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 25°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 0.866
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.648 mPa.s (20°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Xylene
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis