Learn More
p-Tolylharnstoff, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Tolylurea |
Schmelzpunkt | 177°C to 184°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2208088 |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |