Learn More
p-Tolunitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456216
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-85-8
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.151
MDL-Nummer MFCD00001827
InChI-Schlüssel VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC-Name 4-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolunitrile
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Dichte 0.981
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Almond-like
Menge 250 g
Beilstein 507386
Merck Index 14,9538
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%