Learn More
p-Toluenesulfonyl-Semicarbazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448538
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10396-10-8
Summenformel C8H11N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 229.254
MDL-Nummer MFCD00072243
InChI-Schlüssel VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
PubChem CID 82602
IUPAC-Name [(4-methylphenyl)sulfonylamino]Harnstoff
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 229.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver