Learn More
p-Toluenesulfonyl-Semicarbazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonyl semicarbazide |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 229.26 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |