Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, 90+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449586
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449586
50g
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Artikelnummer. 11449586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19332.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-84-1
Summenformel C7H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-Schlüssel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3720192
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Merck Index 14,9533
Formelmasse 194.19 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥90%
Menge 50g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberA19332.18,A19332.30
ChargennummerQ13I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA19332.18,A19332.30
Chargennummer10238863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA19332.18,A19332.30
Chargennummer10172610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19332.18,A19332.30
ChargennummerY29C029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19332.18,A19332.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, 90+%, Thermo Scientific Chemicals >