Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 99 %, extra-rein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Namenshinweis | >98.5% (total TSA) |
Schmelzpunkt | 100,0°bis 108,0 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | CH3C6H4SO3H·H2O |
Fieser | 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ether und Chloroform |
Formelmasse | 190.22 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Extrarein |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468432 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 139021000,139020100,139020025,139020050,139025000 |
A0466631 | Analysenzertifikat | 11/10/2024 | 139021000,139020100,139020025,139020050,139025000 |
A0461542 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 139021000,139020100,139020025,139020050,139025000 |
A0451747 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | 139021000,139020100,139020025,139020050,139025000 |
A0444121 | Analysenzertifikat | 12/01/2024 | 139021000,139020100,139020025,139020050,139025000 |
Sicherheit und Handhabung
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31